Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire FS-CW 20 M-AM GC
Marque: Macherey-Nagel™ 733110.25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,4 mm | |
0,25 mm | |
G16 | |
220°C à 240°C | |
25 m | |
1/boîte |
Colonne capillaire GC | |
FS-CW 20 M-AM | |
Analyses environnementales | |
0,25 μm | |
FS-CW 20 M-AM |