Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire FS-CW 20 M-AM GC
Marque: Macherey-Nagel™ 733551.25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,8 mm | |
0,53 mm | |
G16 | |
220°C à 240°C | |
25 m | |
1 de chaque |
Colonne capillaire GC | |
FS-CW 20 M-AM | |
GC | |
1 μm | |
FS-CW 20 M-AM |