Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire FS-CW 20 M-AM GC
Marque: Macherey-Nagel™ 733442.50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,5 mm | |
0,32 mm | |
G16 | |
220°C à 240°C | |
50 m | |
1/boîte |
Colonne capillaire GC | |
FS-CW 20 M-AM | |
GC | |
0,35 μm | |
FS-CW 20 M-AM |