Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire FS-CW 20 M-AM GC
Marque:  Macherey-Nagel™ 733110.50
Code produit. 10184561
  • 1115.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
0,4 mm
0,25 mm
G16
220°C à 240°C
50 m
1 de chaque
Colonne capillaire GC
FS-CW 20 M-AM
GC
0,25 μm
FS-CW 20 M-AM