Learn More
Testo™ Sonde pour aliments congelés
Marque: Testo™ 0603 3292
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Sonde vrillée surgelés φ 8x 110mm• 50 à +350°C
• Inclus AVEC RALLONGE 170CM /DA
Spécification
Sonde pour aliments surgelés | |
Thermocouple type T | |
Mesure de la température centrale des aliments surgelés | |
Câble enfichable de 1,7 m |