Learn More
Thermo Scientific™ Lames de microscope dépolies, à encoche
Les lames Premium sont fabriquées par un processus de nettoyage exclusif unique destiné à fournir des résultats homogènes et une interprétation facile. Ce processus permet d’utiliser ces lames dans les applications d’histologie et de microbiologie de routine ; et de manière plus spécifique pour les frottis sanguins.
Marque: Thermo Scientific™ AAAA000001##02F00MNZ50MG#
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriquées en verre sodocalcique extra blanc suisse
- Teneur réduite en fer pour une faible auto-fluorescence
- Scintillement verdâtre réduit
- Transparence optimale et parfaite garantie
- Propres, plates et adaptées à une utilisation immédiate
Spécification
76 mm | |
Entièrement dépoli | |
1mm | |
Sans revêtement | |
Non |
26 mm | |
Verre sodocalcique | |
ISO8037/I | |
50/boîte, 1,000/carton | |
76 x 26 mm |