Learn More
1,2-Difluorotétrachloroéthane, SPEX CertiPrep™
Code produit. 16360038 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
1,2-Difluorotétrachloroéthane76-12-01000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Difluorotetrachloroethane
CAS 76-12-0, 67-56-1
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
% min. CAS 0.1, 99.9
Quantité 1 mL
% max. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Formule moléculaire C2Cl4F2
Clé InChI UGCSPKPEHQEOSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(F)(Cl)Cl)(F)(Cl)Cl
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétrachloro-1,2-difluoroéthane
Poids moléculaire (g/mol) 203.819
CID PubChem 6427
Solvant ou matrice Methanol
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire