Learn More
Labconco™ Congélateur de paillasse Freezone, 230 V, bouchon Schuko et réceptacle
Permet de congeler une fine couche d’échantillon sur les parois intérieures des flacons, les échantillons congelés en coquille ont une plus grande surface, ce qui résulte sur une lyophilisation améliorée
Marque: Labconco™ 7949030
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le système de réfrigération de 1/2 hp prégèle les échantillons à -40°C.
- Bains-marie en acier inoxydable avec deux rouleaux pour faire pivoter les flacons dans une solution de transfert thermique à basse température
- Produit une fine couche uniforme d’échantillon sur la paroi intérieure du récipient
- Assure un flux de vapeur efficace entre l’échantillon et le collecteur pendant la lyophilisation
- Produit une fine couche uniforme d’échantillon sur la paroi intérieure du récipient
- Accepte les flacons Fast-Freeze d’une taille maximale de 1 200 ml
- Ne contient pas de chlorofluorocarbones (CFC) qui nuit à la couche d’ozone
- Affichage LED de la température du bain de -20 à -42°C par incréments prédéterminés
- Le tuyau rétractable monté à gauche facilite le nettoyage du bain
- Convient à la paillasse ou au chariot de laboratoire
- Conformité CE (modèle 230 V, 50 Hz)
- Armoire en acier blanc recouvert de poudre avec des touches en acier inoxydable brossé et bleu
- Bain en acier inoxydable avec isolation en mousse d’uréthane et couvercle en PEHD blanc
Spécifications :
- Poids à l’expédition : 44 kg (96 lb)
- Dimensions de l’armoire (L x l x H) : 56,1 x 38,4 x 50 cm (22,1 x 15,1 x 19,7 in)
- Dimensions intérieures (P x L x H) : 30,5 x 14 x 16,5 cm (12 x 5,5 x 6,5 in)
Spécification
Congélateur en coquille pour flacon Fast-Freeze | |
0,42 feet3 | |
-40°F | |
CE | |
56,1 x 36,8 x 50 cm | |
56,1 cm | |
36,8 cm | |
56,1 cm | |
Schuko | |
50 Hz | |
96 lb | |
95 lb |
12 L | |
-40°C | |
Acier inoxydable | |
Lyophilisateurs | |
22,1 po | |
14,5 po | |
50 cm | |
3 A | |
230 V | |
1/2 HP | |
44 kg | |
43 kg |