Learn More
Labconco™ Lyophilisateurs à console FreeZone™ 18 L, -50°C
Les lyophilisateurs à console Freezone™ 18 L sont conçus pour lyophiliser des charges d’échantillons moyennes à grandes ou une grande quantité de petits lots de récipients. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation. Vos échantillons sont protégés grâce aux notifications à distance et aux enregistrements de données.
Marque: Labconco™ 701811030
19239.52 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Collecteur en acier inox
Requires : Accessoire de séchage, pompe à vide, verrerie, adaptateurs
Description
Les lyophilisateurs à console Freezone™ 18 litres sont conçus pour lyophiliser des charges d’échantillons moyennes à grandes ou une grande quantité de petits lots de récipients. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation. Vos échantillons sont protégés grâce aux notifications à distance et aux enregistrements de données.
- La bobine du collecteur en acier inox vertical peut contenir jusqu’à 18 L de glace avant le dégivrage
- −50°Le collecteur C convient aux échantillons aqueux
- Système de réfrigération sans HCFC ni CFC respectueux de l’environnement
- La bobine interne permet de piéger la vapeur avec une efficacité maximale
- Les collecteurs revêtus de PTFE en option résistent aux produits corrosifs
- Les caractéristiques comprennent le dégivrage par gaz chaud, le port USB latéral et la connexion Ethernet à l’arrière. La console offre un espace intérieur pour une pompe à vide et peut accueillir le plateau de séchage et bouchage FreeZone™ (pompe et plateau de séchage vendus séparément)
- Le système d’exploitation Lyo-Works permet d’afficher en temps réel la température du collecteur et le niveau de vide
- Écran tactile couleur 5 pouces
- Programmation et contrôle flexibles des accessoires de séchage en option
- Détection du point final End-Zone™ en option pour la lyophilisation des flacons
- L’écran et l’enregistreur de données à une seule touche fournissent des informations pour maximiser la qualité des échantillons et minimiser la durée d’exécution
- Paramètres personnalisables : langue, fuseau horaire, température et vide
- Vous pouvez envoyer automatiquement les alertes et les commentaires sur les paramètres de fonctionnement actuels aux adresses électroniques saisies par les utilisateurs
- La fenêtre de visualisation avant facilite la surveillance de l’huile de la pompe à vide
- Les fonctions exclusives Freezone™ protègent votre pompe à vide contre les dommages coûteux : une soupape casse-vide fait pénétrer de l’air dans le système lorsque l’alimentation du lyophilisateur ou de la pompe à vide est arrêtée pendant plus de 5 minutes. Un capteur d’humidité empêche tout démarrage de la réfrigération ou du vide lorsque de l’humidité est détectée dans la conduite d’évacuation. La pompe à vide s’arrête automatiquement si une fuite est détectée au moment de la fermeture initiale ou pendant le cycle.
- Options disponibles : soupape de purge permettant d’isoler la pompe à vide du lyophilisateur et mini-chambre de séchage à vide intégrée en acier inox avec régulation de la température jusqu’à +60°C
Une pompe à vide avec un déplacement d’au moins 98 l/min, des accessoires de séchage et de la verrerie de lyophilisation (s’il ne s’agit pas de lyophilisation en vrac) sont requis (non inclus).
Compliance
Tous les modèles sont conformes aux normes UL 61010-1 (modèles 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n 61010-1 (modèles 60 Hz) et au marquage de conformité CE (modèles 230 V, 50 Hz).
Prestations de service
Un an
Spécification
Lyophilisateur / Lyophiliseur | |
-50°C | |
Acier | |
Collecteur en acier inox | |
75,1 cm | |
80,7 cm | |
92,9 cm | |
230 V | |
290 lb |
18 L (avant le dégivrage) | |
-58°F | |
UL, CAN/CSA, CE | |
29.6 in | |
31,8 in | |
36,6 in | |
Schuko | |
60 Hz | |
131,54 kg |