Learn More
Labconco FreeZone 12L Console Freeze Dryer
FreeZone Console Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate to large sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. The upright stainless steel collector coil holds 12 liters of ice before defrosting.
23576.43€ - 29658.53€
Spécification
Type | Console Freeze Dryer |
---|---|
Capacité (métrique) | 12 L |
Nbre d’étagères | 0 |
Plage de températures (métrique) | -50°C |
Type de bouchon | All except North America |
Code produit | Marque | Matériau | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17970160
|
Labconco
701211090 |
Stainless Steel Coil and Collector Chamber |
23576.43€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17980150
|
Labconco
701211190 |
Stainless Steel Coil and Collector Chamber | Purge Valve |
25193.91€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17990150
|
Labconco
701211290 |
Stainless Steel Coil and Collector Chamber | Purge Valve, Mini Chamber |
27951.19€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17900170
|
Labconco
701212090 |
PTFE Coil and Collector Chamber |
25283.77€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17990160
|
Labconco
701212190 |
PTFE Coil and Collector Chamber | Purge Valve |
26887.06€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17930140
|
Labconco
701212290 |
PTFE Coil and Collector Chamber | Purge Valve, Mini Chamber |
29658.53€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Coil holds 12 liters of ice before defrosting
- The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector
- Suitable for aqueous samples
- Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
- Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
- Stay Connected
- View Real-Time Sample Data
- Get Consistent, High Quality Results
- Make Challenging Samples Easy
Spécification
Console Freeze Dryer | |
0 | |
All except North America |
12 L | |
-50°C | |
230 V |