Learn More
Labconco™ Lyophilisateurs à console FreeZone™ 12 L, -84°C, soupape de purge
BIOPHARMA
Les lyophilisateurs à console Freezone™ 12 L sont conçus pour lyophiliser des charges d’échantillons moyennes à grandes ou une grande quantité de petits lots de récipients. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation. Vos échantillons sont protégés grâce aux notifications à distance et aux enregistrements de données.
28890.00€ - 30560.00€
Spécification
Type Lyophilisateur / Lyophiliseur
Capacité (métrique) 12 L (avant le dégivrage)
Plage de températures (métrique) -84°C
Plage de températures (impériale) -119°C
Matériau Acier
Consulter d'autres spécifications
Includes: Collecteur en acier inox, soupape de purge
Requires: Accessoire de séchage, pompe à vide, verrerie, adaptateurs
Produits 2
Code produit Marque Type de bouchon Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de bouchon Comprend Prix Quantité et disponibilité  
15772827
BIOPHARMA
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Labconco™
711211130
Schuko Collecteur en acier inox, soupape de purge
28890.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15732837
BIOPHARMA
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Labconco™
711212130
Schuko Collecteur revêtu de PTFE, soupape de purge
30560.00€
1 pièce
Expédition estimée: 03-04-2025
Description
Les lyophilisateurs à console Freezone™ 12 L sont conçus pour lyophiliser des charges d’échantillons moyennes à grandes ou une grande quantité de petits lots de récipients. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation. Vos échantillons sont protégés grâce aux notifications à distance et aux enregistrements de données.
  • La bobine du collecteur en acier inox vertical peut contenir jusqu’à 12 L de glace avant le dégivrage
  • −84°Le collecteur C convient aux échantillons à faible point eutectique, y compris l’acétonitrile
  • Système de réfrigération sans HCFC ni CFC respectueux de l’environnement
  • La bobine interne permet de piéger la vapeur avec une efficacité maximale
  • Les collecteurs revêtus de PTFE en option résistent aux produits corrosifs
  • Les caractéristiques comprennent le dégivrage par gaz chaud, le port USB latéral et la connexion Ethernet à l’arrière. La console offre un espace intérieur pour une pompe à vide et peut accueillir le plateau de séchage et bouchage FreeZone™ (pompe et plateau de séchage vendus séparément)
  • Le système d’exploitation Lyo-Works permet d’afficher en temps réel la température du collecteur et le niveau de vide
  • Écran tactile couleur 5 pouces
  • Programmation et contrôle flexibles des accessoires de séchage en option
  • Détection du point final End-Zone™ en option pour la lyophilisation des flacons
  • L’écran et l’enregistreur de données à une seule touche fournissent des informations pour maximiser la qualité des échantillons et minimiser la durée d’exécution
  • Paramètres personnalisables : langue, fuseau horaire, température et vide
  • Vous pouvez envoyer automatiquement les alertes et les commentaires sur les paramètres de fonctionnement actuels aux adresses électroniques saisies par les utilisateurs
  • La fenêtre de visualisation avant facilite la surveillance de l’huile de la pompe à vide
  • Les fonctions exclusives Freezone™ protègent votre pompe à vide contre les dommages coûteux : une soupape casse-vide fait pénétrer de l’air dans le système lorsque l’alimentation du lyophilisateur ou de la pompe à vide est arrêtée pendant plus de 5 minutes. Un capteur d’humidité empêche tout démarrage de la réfrigération ou du vide lorsque de l’humidité est détectée dans la conduite d’évacuation. La pompe à vide s’arrête automatiquement si une fuite est détectée au moment de la fermeture initiale ou pendant le cycle.
  • Comprend une soupape de purge permettant d’isoler la pompe à vide du lyophilisateur
  • Autres options : une mini chambre de séchage à vide intégrée en acier inox avec régulation de la température jusqu’à +60°C
Une pompe à vide avec un déplacement d’au moins 98 l/min, des accessoires de séchage et de la verrerie de lyophilisation (s’il ne s’agit pas de lyophilisation en vrac) sont requis (non inclus).
Compliance
Tous les modèles sont conformes aux normes UL 61010-1 (modèles 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n 61010-1 (modèles 60 Hz) et au marquage de conformité CE (modèles 230 V, 50 Hz).
Garantie
Un an
Spécification
Spécification
Lyophilisateur / Lyophiliseur
-84°C
Acier
29.6 in
31,8 in
36,6 in
230 V
320 lb
12 L (avant le dégivrage)
-119°C
UL, CAN/CSA, CE
75,1 cm
80,7 cm
92,9 cm
60 Hz
145,14 kg