Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante à transfert thermique Freezerbondz™ - cœur de 1 po, en polyester (B-490)
Pour une utilisation sur des surfaces gelées, notamment le verre et le PP stocké dans de l’azote liquide. Les étiquettes pour imprimante à transfert thermique Brady™ Freezerbondz™ offrent d’excellentes performances à basse température et sont couramment utilisées pour les applications de laboratoire.
Marque: Brady™ 114204
335.63 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En polyester Freezerbondz II (B-492) avec adhésif acrylique permanent
- Résistantes aux bavures et aux solvants lorsqu’elles sont utilisées avec un ruban R6400
- Utilisation dans des environnements de laboratoire pour des applications impliquant de l’azote liquide et des procédures d’autoclavage
- Étiquettes sur cœur de 1 po, cœur plus petit
- Pour les applications impliquant des tubes / flacons, ces étiquettes doivent être enroulées autour de ceux-ci avec un recouvrement minimal de 1/8 po
- Utilisation possible en congélateur, autoclave, dans de l’azote liquide, des bains-marie (100°C)
Spécification
Autoclavable | |
FreezerBondz Thermal Transfer Printer Labels | |
Blanc | |
Rouleau | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
Imprimantes BBP11, série 1244 et série 1344 | |
1 | |
Rectangle | |
-320°F to +266°F | |
0,0021 in | |
38.10 x 95.25 mm | |
95.25 mm | |
38.10 mm |
RoHS 2002/95/EC | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Polyester (B-490) | |
Étiquette pour imprimante à transfert thermique | |
Tube à centrifuger, tube Eppendorf, tube PCR, flacon, identification de tube | |
Roll of 1500 Labels | |
1500/Roll | |
3,75 x 1,5 po (l x H) | |
-196°C to +130 °C | |
0.065 mm | |
3.75 in. | |
1.5 in. |