Learn More
BUCHI Freeze Drying Beaker Flasks and Accessories
Freeze drying beaker flasks and accessories for use with a lyophilizer.
Marque:  BUCHI 11069474
Code produit. 17254684
  • 208.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • For use with a lyophilizer
Spécification
Spécification
800 mL
Freeze Dryers
106 mm
2.9 lb.
Freeze Drying
Beaker Flask
-80°C to +400°C
1.4 kg