Learn More
BUCHI Freeze Drying Beaker Flasks and Accessories
Freeze drying beaker flasks and accessories for use with a lyophilizer.
Marque: BUCHI 11066141
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- For use with a lyophilizer
Spécification
200 mL | |
Freeze Dryers | |
130 mm | |
2.2 lb. |
Freeze Drying | |
Beaker Flask | |
-80°C to +400°C | |
1 kg |