Learn More
BUCHI Freeze Drying Beaker Flasks and Accessories
Freeze drying beaker flasks and accessories for use with a lyophilizer.
Marque:  BUCHI 11066140
Code produit. 17224674
  • 186.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • For use with a lyophilizer
Spécification
Spécification
100 mL
Freeze Dryers
62 mm
0.8 lb.
Freeze Drying
Beaker Flask
-80°C to +400°C
0.4 kg