Learn More
Welch Ilmvac™ Kit 4 Kit d’adaptateur pour lyophilisateur, DN 25 KF
Marque: Welch Ilmvac™ 330032
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Kit accessoires• Protection de la pompe et de l'environnement
• Connexion facile
• Ensemble économique
• Vanne d'isolement à l'aspiration pour isoler la pompe durant le préchauffage et le dégazage de l'huile
• Filtre d'échappement d'huile au refoulement pour séparer le nuage d'huile entraîné par le flux gazeux
• Embout long pour tube souple
• 1,5 m de tube en PVC translucide, à armature spiralée, diamètre interne 16 ou 25mm
• Configuration idéale pour raccordement rapide à un lyophilisateur, concentrateur, dessiccateur
• Kit accessoires
• Pour pompe raccord DN 25
• Kit de raccordement
• Kit de raccordement
Spécification
DN 25 KF | |
1/boîte | |
Freeze Dryer Adapter Kit |
2-Way Ball Valve, Hose Connector, Hinge Clamp Ring, Centering Ring, Oil Mist Separator (AKD) And 1.5m Vacuum Hose | |
DN 25 KF |