Learn More
Ohaus™ Chauffage de bloc à sec analogique à quatre blocs HB4AL
Click to view available options
Description:
Bloc chauffant à sec, 4 blocs, HB4AL, UE
Description
- Les blocs chauffants à sec à haute puissance et température constante sont économiques, polyvalents et compacts
- Ces unités polyvalentes sont idéales pour l’incubation et l’activation des cultures, les réactions enzymatiques, les immunoessais, les points de fusion / ébullition et une grande variété d’autres procédures de laboratoire
- Chacun des cinq modèles accepte des blocs modulaires interchangeables distincts (disponibles séparément), pouvant accueillir divers récipients à échantillons tels que des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons, des microplaques et des tubes ou barrettes PCR
- Chaque bloc possède un puits à thermomètre pour mesurer la température du bloc
- Les blocs modulaires en aluminium anodisé offrent une stabilité de température et un transfert de chaleur supérieurs
- Commandes analogiques
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | TUV |
Type de contrôleur | Analogique |
Description | Bloc chauffant à sec, 4 blocs, HB4AL, UE |
Plage de températures (métrique) | Faible :5°C à 100°C ; Élevé :75°C à 150°C |
Type | Bain/bloc sec |
Temps de chauffage | 70 min |
Modèle | HB4AL |
Nbre de blocs | 4 |
Stabilité de la température | ±2°C |
Uniformité de la température | ± 0,1°C à 37°C |