Learn More
Poulten & Graf GmbH Seringue à gaz de précision FORTUNAtrade;
La seringue à gaz de précision Poulten amp; Graf GmbH FORTUNAtrade; sert à mesurer le volume de gaz.
110.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | Verre (pointe), Verre neutre, Verre neutre (cylindre), Verre neutre (piston) |
Couleur | transparent |
Jetable | Non |
Graduations | Ambré |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11962129
|
Poulten & Graf GmbH
2 01246 |
Seringue à gaz de précision FORTUNA avec robinet d’arrêt droit | 50 ml |
110.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ulliVerre neutre transparent/liliCylindres calibrés/liliGraduation diffuse indélébile ambrée résistante aux acides et alcalis/liliGraduation ambrée/li/ulSpécification
Autoclavables | |
transparent | |
Ambré | |
Oui |
Verre (pointe), Verre neutre, Verre neutre (cylindre), Verre neutre (piston) | |
Non | |
1 | |
Non stérile |