Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMA™ Glass and Metal Syringe with Luer-Lock Tip
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMA™ Glass and Metal Syringe with Luer-Lock Tip is used to measure and dispense fluids.
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau | Neutral Glass, Neutral Glass (Barrel), Nickel-plated Brass (Tip), Steel (Plunger) |
Couleur | Transparent |
Description | Seringue en verre et en métal avec pointe Luer-Lock |
Sans latex | Oui |
Description
- With Luer-lock tip
- With steel piston
- Interchangable
- For technical use only
Spécification
Autoclavable | |
Transparent | |
Oui | |
Non | |
Seringue en verre et en métal | |
Luer-Lock |
Neutral Glass, Neutral Glass (Barrel), Nickel-plated Brass (Tip), Steel (Plunger) | |
Seringue en verre et en métal avec pointe Luer-Lock | |
Seringue en verre et en métal | |
Ambré | |
1 | |
Oui |