Learn More
Forskolin (From Coleus Forskohlii), Fisher BioReagents
66.70€ - 1285.00€
Identifiants chimiques
CAS | 66575-29-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C22H34O7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 410.507 |
Clé InChI | OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N |
Synonyme | forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish |
CID PubChem | 47936 |
ChEBI | CHEBI:42471 |
Nom IUPAC | Acétate [(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-éthényl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentaméthyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl] |
SMILES | CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11453074
|
Fisher BioReagents
BP2520-1 |
1 mg | Verre ambré | N/A | |||||
11473074
|
Fisher BioReagents
BP2520-5 |
5 mg | Verre ambré | N/A | |||||
11463074
|
Fisher BioReagents
BP2520-10 |
10 mg | Verre ambré | N/A | |||||
10556394
|
Fisher BioReagents
BP2520-25 |
25 mg | Verre ambré | N/A | |||||
10615445
|
Fisher Bioreagents
BP2520-50 |
50 mg | Verre ambré |
1285.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
La forskoline est un réactif de biologie moléculaire. La forskoline fonctionne comme un antihypertenseur et un vasodilatateur. Activateur d‘adénylcyclase.Identifiants chimiques
66575-29-9 | |
410.507 | |
forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish | |
CHEBI:42471 | |
CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O |
C22H34O7 | |
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N | |
47936 | |
Acétate [(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-éthényl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentaméthyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl] |
Spécification
Forskolin | |
66575-29-9 | |
Blanc | |
15, 2460 | |
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N | |
Acétate [(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-éthényl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentaméthyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl] | |
47936 | |
410.5 |
From Coleus forskohlii | |
228°C | |
C22H34O7 | |
forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish | |
CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O | |
410.507 | |
CHEBI:42471 | |
Solide |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : RT, dessiccation
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Forskolin
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.