Learn More
Sartorius™ Q-App Formulation VI pour balances Cubistrade; MSA
Personnalisez une balance Cubis MSA pour l’adapter à des procédés de laboratoire spécifiques. Sartoriustrade; Q-App Formulation VI pour balances Cubistrade; MSA est une application personnalisée qui offre une formulation simple avec une mémoire de recette intégrée.
Marque: Sartorius™ YAPP05
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pPersonnalisez votre balance de laboratoire Cubis MSA à tout moment en téléchargeant des applications spécifiques, appelées Q-Apps, directement dans la balance./pulliUne fois installé, Q-Apps guide les utilisateurs étape par étape dans une procédure de pesée spécifique/liliL’intégration directe des SOP dans la balance Cubis permet à celle-ci de s’adapter à un procédé/liliFonctionne comme un logiciel intégré sur lequel sont nécessaires moins d’exigences de validation/liliYAPPOF : Formulation VI ndash; une formulation simple avec une mémoire de recette intégrée/li/ulSpécification
Balance Cubis™ série MSA | |
Formulation simple avec mémoire de recette intégrée | |
Q-Apps Cubis™ | |
Licence Q-App |