Learn More
Solution d’acide formique, Honeywell Fluka™
Code produit. 15650880
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500ml
Puriss. p.a., pour HPLC, 50 % dans l’eau, 49-51 % (T)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-18-6
Formule moléculaire CH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 46.025
Numéro MDL MFCD00003297
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CID PubChem 284
ChEBI CHEBI:30751
Nom IUPAC methanol
SMILES C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formic Acid Solution
Formule linéaire HCOOH
Numéro UN 3412
Beilstein 1209246
Concentration 49 à 51 % (T)
Poids de la formule 46.03g/mol
Qualité puriss. p.a.
Quantité 100 ml
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • formic acid solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: formic acid