Learn More
Acide formique, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. Ph. Eur., ≥ 98 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
500ml
1 L
2,5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
70 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Formic Acid |
Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. |
Formule linéaire | HCOOH |
Numéro UN | 1779 |
Beilstein | 1209246 |
Poids de la formule | 46.03g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Qualité | ACS/puriss. p.a. |
Densité | 1.22g/mL at 25°C |
Quantité | 70 kg |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Formic acid
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.