Learn More
Acide formique, pour la spectrométrie de masse, Honeywell Fluka™
pour spectrométrie de masse, ∼98 %
45.93€ - 90.83€
Identifiants chimiques
CAS 64-18-6
Formule moléculaire CH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 46.025
Numéro MDL MFCD00003297
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CID PubChem 284
ChEBI CHEBI:30751
Nom IUPAC methanol
SMILES C(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15667520
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
94318-50ML
50 ml
45.93€
50mL
15657520
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
94318-250ML
250 ml
90.83€
250mL
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
64-18-6
46.025
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
284
methanol
CH2O2
MFCD00003297
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CHEBI:30751
C(=O)O
Spécification
Formic acid
CH2O2
MFCD00003297
1209246
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
methanol
284
46.03g/mol
1,22 g/ml à 25°C
49°C (120,2°F)
1,6 (par rapport à l’air)
64-18-6
HCOOH
UN1779
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
C(=O)O
46.025
CHEBI:30751
98%, 98% (T)
0,57
1004°F
44,8 mmHg (20°C)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P403 + P233
missing translation for 'rtecsNumber' : LQ4900000
Identifiant produit
  • Formic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.