Learn More
Acide formique, LC-MS Ultra, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15671400
Click to view available options
Quantité:
1 ml
2ml
50 mL
Conditionnement:
Ampoule
Glass Bottle
Identifiants chimiques
CAS 64-18-6
Formule moléculaire CH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 46.025
Numéro MDL MFCD00003297
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CID PubChem 284
ChEBI CHEBI:30751
Nom IUPAC methanol
SMILES C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formic Acid
Point de fusion 4°C
Point d’ébullition 100.4°C
Couleur Incolore
Formule linéaire HCOOH
Numéro UN UN1779
Beilstein 1209246
Poids de la formule 46.03g/mol
Pourcentage de pureté ∼98% (T)
Qualité LC-MS Ultra
Densité 1.22g/mL at 25°C
Quantité 50 mL
Limite d’explosion 0.57
Point d’éclair 49°C (120.2°F)
Température d’allumage 1004°F
Conditionnement Glass Bottle
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.370(lit.)
Densité de vapeur 1.6 (vs air)
Tension de vapeur 44.8mmHg (20°C)