Learn More
Acide formique, 99,0+ %, Qualité LC/MS Optima™, Fisher Chemical
Code produit. 10063427
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
10 AMP
1 ml
2ml
50 ml
Conditionnement:
Ampoule
Ampoules
Flacon Nalgene™
Convient comme additif de phase mobile pour LC/MS et UHPLC/MS
Acide formique
• Optima
• Pour analyse HPLC-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-18-6
Formule moléculaire CH2O2
Numéro MDL 3297
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CID PubChem 284
ChEBI CHEBI:30751
Nom IUPAC acide formique
Spécification
Absorbance 0,01 AU max. à 254 nm, 0,55 AU max. à 230 nm, 0,85 AU max. à 220 nm, 1,25 AU max. à 210 nm
Nom chimique ou matériau Formic Acid
pH 2,1
Point de fusion 8°C
Point d’ébullition 101°C
Couleur Incolore
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Formule linéaire HCOOH
Merck Index 15, 4269
SMILES C(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 46.025
Poids de la formule 46.02
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité OPTIMA™ LC-MS
Densité 1,220 g/cm³
Quantité 2ml
Conditionnement Ampoule
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation 1 ppm max.
Tension de vapeur 44 mbar à 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Formic acid, OPTIMA LC/MS Grade (99.5%)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.