Learn More
Acide formique, ≥98 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
1 L
Spécification
Spécification
CAS | 64-18-6 |
Couleur | Max. 15 (APHA) |
Plage de pourcentage du dosage | min. 98% |
Formule moléculaire | CH2O2 |
Numéro MDL | MFCD00003297 |
Synonyme | Methanoic acid 100% |
Clé InChI | BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OC=O |
Nom IUPAC | acide formique |
Poids moléculaire (g/mol) | 46.03 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.