Learn More
Acide formique, 98-100 %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
56.50€ - 103.00€
Identifiants chimiques
CAS | 64-18-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 46.025 |
Numéro MDL | 3297 |
Clé InChI | BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt |
CID PubChem | 284 |
ChEBI | CHEBI:30751 |
Nom IUPAC | methanol |
SMILES | C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10375990
|
Fisher Chemical
F/1850/PB08 |
500ml |
56.50€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10478020
|
Fisher Chemical
F/1850/PB17 |
2,5 L |
103.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
64-18-6 | |
46.025 | |
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N | |
284 | |
methanol |
CH2O2 | |
3297 | |
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt | |
CHEBI:30751 | |
C(=O)O |
Spécification
2,1 | |
8°C | |
Incolore | |
3297 | |
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N | |
methanol | |
284 | |
46.02g/mol | |
Liquide |
64-18-6 | |
101°C | |
CH2O2 | |
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt | |
C(=O)O | |
46.025 | |
CHEBI:30751 | |
Flacon en verre revêtu de plastique | |
44 mbar à 20°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Formic acid 98/100%
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.