Learn More
Acide formique, 98-100 %, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
CH2O2, numéro CAS -64-18-6, acide formylique, myrmicyl, acide formique, acide méthanoïque, acide carboxylique d’hydrogène, acide aminique, formira, bilorine, collo-bueglatt, formisoton, 2,5 L, 101°C, CHEBI:30751, incolore, 46,02 g/ mol, BDAGIHSANSR-UHFFOYSA-N, acide formique, 8°C, 3297, 46.025
67.40€ - 473.00€
Identifiants chimiques
CAS 64-18-6
Formule moléculaire CH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 46.025
Numéro MDL 3297
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CID PubChem 284
ChEBI CHEBI:30751
Nom IUPAC methanol
SMILES C(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10559570
Afficher les documents
Fisher Chemical
F/1900/PB08
500 ml Flacon en verre revêtu de plastique
67.40€
500mL
10785711
Afficher les documents
Fisher Chemical
F/1900/PB15
1 l Flacon en verre revêtu de plastique
92.45€
1L
10141570
Afficher les documents
Fisher Chemical
F/1900/PB17
2.5 l Flacon en verre revêtu de plastique
220.00€
2.50L
10792354
Afficher les documents
Fisher Chemical
F/1900/25
25 L Récipient en plastique
473.00€
25L
Description
Description
CH2O2, numéro CAS -64-18-6, acide formylique, myrmicyl, acide formique, acide méthanoïque, acide carboxylique d’hydrogène, acide aminique, formira, bilorine, collo-bueglatt, formisoton, 2,5 L, 101°C, CHEBI:30751, incolore, 46,02 g/ mol, BDAGIHSANSR-UHFFOYSA-N, acide formique, 8°C, 3297, 46.025
Spécification
Identifiants chimiques
64-18-6
46.025
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
284
methanol
CH2O2
3297
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CHEBI:30751
C(=O)O
Spécification
2,1
8°C
Incolore
3297
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
methanol
284
46.02g/mol
44 mbar à 20°C
64-18-6
101°C
CH2O2
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
C(=O)O
46.025
CHEBI:30751
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Formic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Formic acid