Learn More
Formamide, puriss. p.a., réactif ACS, ≥99,5 % (CPG/T), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Code produit. 15635650
Click to view available options
Quantité:
250 mL
4 x 25 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Puriss. P.a., réactif ACS, ≥99,5 % (CPG/T)
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-12-7
Formule moléculaire CH3NO
Poids moléculaire (g/mol) 45.04
Numéro MDL MFCD00007941
Clé InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
CID PubChem 713
ChEBI CHEBI:48431
Nom IUPAC formamide
SMILES NC=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Formamide
pH 4 à 5 (à 20°C)
Point de fusion 1°C à 3°C
Couleur Incolore
Densité 1.132g/mL at 20°C, 1.134g/mL at 25°C
Point d’ébullition 210°C
Quantité 250 mL
Point d’éclair 175°C (347°F)
Température d’allumage 932°F
Odeur Weak
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Formule linéaire HCONH2
Tension de vapeur 30mmHg (129°C), 0.08mmHg (20°C)
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 505995
Poids de la formule 45.04g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC/T)
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Formamide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: formamide