Learn More
Formaldéhyde, extra pur, solution à 37-41 %, SLR, Fisher Chemical
CH2O, numéro CAS 50-00-0, 2,5 L, 97°C, CHEBI :16842, Incolore, 30,02 g/mol, WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N, formaldéhyde, -15°C, 3274, 30,026, flacon en plastique PEHD, 3 à 4,2, liquide, 712, C-O, > 1,0, 2 mbar à 20°C
25.05€ - 318.00€
Identifiants chimiques
CAS 50-00-0
Formule moléculaire CH2O
Poids moléculaire (g/mol) 30.03
Numéro MDL MFCD00003274
Clé InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 712
ChEBI CHEBI : 16842
Nom IUPAC formaldéhyde
SMILES C=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10630813
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
F/1501/PB08
500 ml Flacon en plastique PEHD
25.05€
500mL
10231622
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
F/1501/PB15
1 L Flacon en plastique PEHD
44.20€
1L
10160052
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
F/1501/PB17
2.5 L Flacon en plastique PEHD
43.55€
2.50L
10170052
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
F/1501/25
25 L Récipient en plastique
318.00€
25L
Description
Description
CH2O, numéro CAS 50-00-0, 2,5 L, 97°C, CHEBI :16842, Incolore, 30,02 g/mol, WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N, formaldéhyde, -15°C, 3274, 30,026, flacon en plastique PEHD, 3 à 4,2, liquide, 712, C-O, > 1,0, 2 mbar à 20°C
Spécification
Identifiants chimiques
50-00-0
30.03
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
CHEBI : 16842
C=O
CH2O
MFCD00003274
712
formaldéhyde
Spécification
50-00-0
CH2O
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
formaldéhyde
712
30.02 g/mol
> 1.0
-15°C
Liquide
Incolore
MFCD00003274
C=O
30.03
CHEBI : 16842
2 mbar à 20°C
3 à 4.2
97°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Formaldehyde solution, 37%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Formaldehyde, Methylalcohol