Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldéhyde, réactif ACS, 37 % poids sol, stab. 10-15 % de méthanol
Le formaldéhyde, la formaline, numéro CAS 50-00-0, est un agent volatil incolore utilisé comme fixateur histologique et désinfectant.
25.53€ - 142.71€
Spécification
Nom chimique ou matériau Formaldehyde
Note relative au nom 37 wt% Solution
CAS 50-00-0, 7732-18-5, 67-56-1
Point de fusion -15.0°C
Couleur Transparent
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10299980
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
410731000
100 g Flacon en plastique
25.53€
100g
10647021
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
410730010
1 kg Bouteille en verre
45.02€
1kg
10722204
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
410730050
5 kg Flacon en plastique
142.71€
5kg
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le formaldéhyde (formaline) est un composé organique utilisé pour la réticulation des protéines dans les échantillons biologiques tels que les coupes de tissus, les cellules de culture et les échantillons entiers
•Le formaldéhyde est un intermédiaire dans la combustion du méthane et peut exister sous de nombreuses formes
•Il s’agit d’un liquide volatil et incolore qui peut être stocké à long terme dans des récipients appropriés
•Fourni sous forme stabilisée dans une solution avec du méthanol
Applications
• Il peut être utilisé dans la recherche sur la douleur pour l’induction de la douleur et de l’inflammation
•Le formaldéhyde monomère est formulé spécialement pour les applications de laboratoire
• Couramment utilisé dans l’isolement de l’ARN comme dénaturant
Spécification
Spécification
Formaldehyde
50-00-0, 7732-18-5, 67-56-1
Transparent
97.0°C
CH2O
1.3755 to 1.3775
01,397; 02,200; 04,238; 05,312; 06,264; 07,158; 08,231; 09,224; 10,186; 11,240; 12,232; 14,168; 15,161; 16,171
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
formaldéhyde
10 to 15% methanol
CHEBI:16842
2mbar at 20°C
Réactif ACS
37 wt% Solution
-15.0°C
1.0830g/mL
50°C
HCHO
MFCD00003274
15, 4263
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and acetone
C=O
30.03
712
30.03
36.5 to 38.0%
Solution
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.Peut provoquer une allergie cutanée.Cause des dommages aux organes.Toxique par contact cutané.Toxique en cas d’inhalation.Toxique en cas d’ingestion.Susceptible de provoquer le cancer.Fla
Déclaration GHS P Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.NE PAS faire vomir.EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact
danger
Identifiant produit
  • Formaldehyde, 37 wt% solution, stabilized with methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Formaldehyde, Methylalcohol