Learn More
Thermo Scientific™ Tuyau de transfert LN2
Bénéficiez du confort, de l’assurance et de la fiabilité nécessaires en cas de coupure de courant ou de défaillance mécanique grâce à ce tuyau de transfert LN2.
397.00€
Spécification
Type | Tuyau de transfert LN2 |
---|---|
Gamme de températures | -150°C à +1°C |
À utiliser avec (équipement) | Réservoirs de LN2 |
Dégivrage | Automatique |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10603765
|
Thermo Scientific™
4000400 |
Tuyau de transfert (4 pi ) |
397.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Bénéficiez du confort, de l’assurance et de la fiabilité nécessaires en cas de coupure de courant ou de défaillance mécanique grâce au tuyau de transfert LN2 Thermo Scientific™ Forma™. Indispensable pour les applications de stockage essentielles, ce système est à utiliser avec les congélateurs Forma à ultra-basse température.
Caractéristiques :- Réglable par incréments de 1°C jusqu’à -150°C
- Affichage numérique qui indique en permanence la température de l’armoire
- Indicateur qui s’allume lorsque le système est activé
- Flux de liquide interrompu automatiquement à l’ouverture de la porte ou du couvercle du congélateur
- Système alimenté par batterie rechargeable ; un témoin lumineux de batterie faible indique que la batterie doit être rechargée
- Indicateur supplémentaire qui s’allume lorsque la bouteille est vide.
Informations de commande :
- Certains modèles nécessitent un système autonome, d’autres acceptent des systèmes intégrés.
- Préciser le modèle du congélateur et sa tension d’alimentation lors de la commande.
Comprend :
Tout le matériel nécessaire à l’exception de la bouteille de LN2 (à commander séparément)
Spécification
Tuyau de transfert LN2 | |
-150°C à +1°C | |
Réservoirs de LN2 | |
Automatique |