Learn More
Thermo Scientific™ Kits de porte intérieure Forma™
Réduisez les pertes d’air froid et obtenez un retour plus rapide à la température de consigne après ouverture des portes lorsque vous choisissez les kits de porte intérieure montée en usine Thermo Scientific™ Forma™ pour congélateur-armoire ultra-bas.
661.00€ - 992.00€
Spécification
Type | Porte interne de congélateur ultra-basse température |
---|---|
No. of Doors | 5 |
Finition externe | Acier thermolaqué |
Étagères | 1 |
Modèle | Vertical |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11376341
|
Thermo Scientific™
1950547 |
Forma 8600 et de la série 900 , 17,3 cu . montants pi |
661.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11386341
|
Thermo Scientific™
1950548 |
Réfrigérateurs verticaux de la série 7000 et 900, 23,0 pi³ Forma™ |
668.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11386331
|
Thermo Scientific™
1950529 |
Réfrigérateurs verticaux Forma™ séries 7000 et 900, 28,0 pi3 |
992.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Réduisez les pertes d’air froid et obtenez un retour plus rapide à la température de consigne après ouverture des portes grâce aux kits de porte intérieure Thermo Scientific™ Forma™, une autre solution de porte de rechange, montée en usine, pour les congélateurs-armoires ultra-bas.
Nos congélateurs-armoires -86°C comportent déjà quatre portes intérieures. L’option à cinq portes intérieures des séries 8600 et 900 comprend cinq portes intérieures avec revêtement en poudre et une étagère supplémentaire.
Informations de commande :
Monté en usine. Doit être commandé avec le réfrigérateur ou le congélateur.
Spécification
Porte interne de congélateur ultra-basse température | |
Acier thermolaqué | |
Vertical |
5 | |
1 |