Learn More
Thermo Scientific™ Étagères de rechange pour congélateur Forma™
Utilisez les étagères de rechange pour congélateur Thermo Scientific™ Forma™ avec les congélateurs-armoires Forma séries 8600 et 900.
Marque: Thermo Scientific™ 224158
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisez les étagères de rechange pour congélateur Thermo Scientific™ Forma™ avec les congélateurs-armoires Forma séries 8600 et 900.
- Acier inox
- Les kits incluent les accessoires d’installation
Spécification
Kit de plateau | |
23 ft3 | |
Vertical | |
23.0 cu . congélateurs pi |
Kit d’étagères | |
651,2 L | |
Argent |