Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de secours CO2 Forma™
Pour les congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific Forma.
Marque:  Thermo Scientific™ 991505
Code produit. 11786419
  • 338.69€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour les congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific Forma.
Les systèmes de secours vous apportent commodité, tranquillité d’esprit et fiabilité en cas de panne mécanique ou de coupure de courant. Un système de secours CO2 est un plus incontestable
  • pour vos applications de stockage critiques.
    • Réglable par incréments de 1 °C jusqu’à -75°C
    • Un affichage numérique indique en permanence la température du caisson
    • Un indicateur s’allume lorsque le système est activé
    • Le flux de liquide est interrompu automatiquement à l’ouverture de la porte ou du capot du congélateur
    • Alimentation par batterie rechargeable
    • Un témoin de batterie faible indique que la batterie doit être rechargée
    • Un indicateur supplémentaire s’allume lorsque la bouteille est vide
    Certains modèles nécessitent un système autonome ; d’autres acceptent des systèmes intégrés. Préciser le modèle du congélateur et sa tension d’alimentation lors de la commande.
    Tout le matériel nécessaire sauf la bouteille de CO2
    Bouteille de CO2
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spécification
    Spécification
    Tuyau haute pression
    -75°C
    Intégré
    Automatique