Learn More
Buerkle™ Forceps à pointe tranchante en acier inox, de forme droite
Les forceps à pointe tranchante, en acier inox, de forme droite sont parfaits pour une utilisation en laboratoire. Les extrémités pointues avec une structure interne cannelée garantissent une manipulation fiable de différents échantillons. La poignée cannelée offre une bonne préhension.
5.37€ - 6.40€
Spécification
Type de pointe | Tranchants, droits |
---|---|
Nb par paquet | 1 |
Conception | Tranchants, droits |
Matériau | Acier inoxydable (1,4301) |
À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16309561
|
Buerkle™
5386-0200 |
105 mm |
5.37€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16319561
|
Buerkle™
5386-0202 |
130 mm |
5.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16329561
|
Buerkle™
5386-0204 |
160 mm |
6.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Acier inox (1.4301)
- Les extrémités pointues avec une structure interne cannelée garantissent une manipulation fiable de différents échantillons
- La poignée cannelée offre une bonne préhension
- Conviennent à un travail de précision dans le domaine de la chimie, l’industrie pharmaceutique, les cosmétiques et l’agro-alimentaire
Spécification
Tranchants, droits | |
Tranchants, droits | |
Denrées alimentaires |
1 | |
Acier inoxydable (1,4301) | |
Forceps |