Learn More
Buerkle™ Forceps à pointe tranchante en acier inox, de forme pliée
Les forceps à pointe tranchante, en acier inox, de forme pliée et inclinée permettent un travail précis en laboratoire. Les pinces brucelles de laboratoire inclinées conviennent à une utilisation en chimie, dans l’industrie pharmaceutique, les cosmétiques et l’agro-alimentaire.
5.25€ - 6.40€
Spécification
Type de pointe | Tranchants, forme courbée |
---|---|
Nb par paquet | 1 |
Matériau | Acier inoxydable (1,4301) |
À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
Type | Forceps |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16379551
|
Buerkle™
5386-0100 |
105 mm |
5.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16389551
|
Buerkle™
5386-0102 |
130 mm |
5.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16399551
|
Buerkle™
5386-0104 |
160 mm |
6.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Acier inox (1.4301)
- Les extrémités pointues et cannelées garantissent un fonctionnement fiable avec des matériaux, des tissus ou des échantillons sensibles
- Les cannelures sur la poignée assurent une préhension antidérapante des pinces brucelles en acier inox
- Convient à une utilisation en chimie, dans l’industrie pharmaceutique, les cosmétiques et l’agro-alimentaire
Spécification
Tranchants, forme courbée | |
Acier inoxydable (1,4301) | |
Forceps |
1 | |
Denrées alimentaires |