Learn More
Buerkle™ Forceps en acier inox, émoussés, de forme droite
Ces forceps, en acier inox, émoussés, de forme droite conviennent à des tâches de précision en laboratoire. Les forceps sont de forme droite, avec des extrémités émoussées cannelées à l’intérieur. Les pinces brucelles de laboratoire sont en acier inox et dotées d’une poignée cannelée.
5.20€ - 6.60€
Spécification
Nb par paquet | 1 |
---|---|
Conception | Émoussé, droit |
Matériau | Acier inoxydable (1,4301) |
À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
Type | Forceps |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16339561
|
Buerkle™
5386-0300 |
105 mm |
5.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16349561
|
Buerkle™
5386-0302 |
130 mm |
5.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16359561
|
Buerkle™
5386-0304 |
160 mm |
6.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conviennent à des tâches de précision en laboratoire
- Forme droite avec extrémités émoussées cannelées à l’intérieur – permet de saisir avec précision différents matériaux, tissus ou échantillons
- En acier inox et dotés d’une poignée cannelée
Spécification
1 | |
Acier inoxydable (1,4301) | |
Forceps |
Émoussé, droit | |
Denrées alimentaires | |
1 |