Learn More
Rogo Sampaic™ Forceps
24.12€ - 96.09€
Spécification
Type de produit | Forceps |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Pour les tissus |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11718234
|
Rogo Sampaic™
FMJ008 |
12 cm |
24.12€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11748234
|
Rogo Sampaic™
FMJ013 |
14 cm |
96.09€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Forceps | |
Acier inoxydable | |
Pour les tissus |