Learn More
Nabertherm Four à chambre à convection forcée NA avec régulateur B400
Circulation d’air assurant une bonne uniformité de la température, pour des conditions de traitement idéales au recuit, au durcissement, au recuit de solutions, au vieillissement artificiel, au préchauffage ou au brasage. Les fours sont équipés d’une boîte de recuit pour le recuit doux du cuivre ou le trempage du titane.
Marque:  Nabertherm NA--0661D2
Code produit. 15908390
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Température maximale : 650°C
  • Four avec déflecteurs d’air en acier inoxydable pour une circulation optimale de l’air
  • Porte à double battant avec charnières à droite
  • Cadre de base, inclus dans la livraison, NA 15/65 conçu comme modèle de table
  • Circulation d’air horizontale
  • Uniformité de la température jusqu’à +/- 4°C selon DIN 17052-1 (modèle NA 15/65 jusqu’à +/- 5°C)
  • Vitesses de flux élevées pour assurer une distribution optimale de l’air
  • Une plaque et des rails pour deux plateaux supplémentaires inclus dans la livraison (NA 15/65 sans plaque)
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Spécification
DIN 17052-1
Chamber Furnace
B400
500 x 350 x 350 mm
500 mm
350 mm
60 L
B400 Controller
±4°C
500 x 350 x 350 mm
350 mm
350 kg