Learn More
Nabertherm Four à chambre à convection forcée NA, 450 °C
Circulation d’air assurant une bonne uniformité de la température, pour des conditions de traitement idéales au recuit, au durcissement, au recuit de solutions, au vieillissement artificiel, au préchauffage ou au brasage. Les fours sont équipés d’une boîte de recuit pour le recuit doux du cuivre ou le trempage du titane.
Marque: Nabertherm NA--2541C2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Température maximale : 450°C
- Four avec déflecteurs d’air en acier inoxydable pour une circulation optimale de l’air
- Porte à double battant avec charnières à droite
- Cadre de base, inclus dans la livraison, NA 15/65 conçu comme modèle de table
- Circulation d’air horizontale
- Uniformité de la température jusqu’à +/- 4°C selon DIN 17052-1 (modèle NA 15/65 jusqu’à +/- 5°C)
- Vitesses de flux élevées pour assurer une distribution optimale de l’air
- Une plaque et des rails pour deux plateaux supplémentaires inclus dans la livraison (NA 15/65 sans plaque)
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
DIN 17052-1 | |
Chamber Furnace | |
±4°C |
250 L | |
C440 | |
590 kg |