Learn More
Jenway™ Électrode de pH alimentaire avec connecteur S7 pour une utilisation avec le modèle 430
Électrode de pH alimentaire avec connecteur S7 pour une utilisation avec le modèle 430
Marque: Jenway™ 16190-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Type : Combinée
- Type d’extrémité : Plat
- Gamme de pH : 0-14
- Plage de températures : 0 à 80°C
- Matériau du corps : Époxy
Spécification
Combinaison, rechargeable | |
Corps en époxy | |
Gel partiel 4 M KCl/AgCl | |
0±20 mV | |
59,16 mV ± 3 mV à 25°°C. | |
Plat | |
120 mm |
PTFE poreux | |
0 à 14 | |
AgCl | |
95 % de la lecture finale en 10 secondes | |
0°C à 80°C | |
1 m | |
12 mm |