Learn More
uvex Masque pliable silv-Air Premium 5200 + FFP2
La gamme de produits silv-Air Premium+ comprend des respirateurs pliants classiques qui s’adaptent aux différentes formes de visage ainsi qu’aux visages les plus grands.Le bandeau et la languette d’étanchéité intégrée dans tous les types de protection rendent les masques faciles à mettre en place correctement et confortables, même s’ils sont portés pendant de longues périodes.
Marque: uvex 8765201
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Caractéristiques générales
- Conditionnement individuel
- Couleur : blanc
- Sans soupape d’expiration
Caractéristiques de sécurité
- Masque facial FFP2 certifié conforme à la norme EN 149:2001+A1:2009
- Marquage D (test de poussière de dolomie réussi) : respirabilité maximale, même avec des niveaux de poussière très élevés
- Non réutilisable
Caractéristiques liées au confort
- La languette d’étanchéité douce au niveau du nez garantit le positionnement sûr et confortable du masque et son étanchéité
- Bande de tête réglable assurant une manipulation facile et un ajustement confortable
- Pince-nez souple et réglable
- Bords en matériau doux pour un confort d’utilisation élevé
Spécification
EN 149 (marqué D) | |
Pliage à plat | |
FFP2 | |
Masque pour particules multifonction | |
Oui | |
Non stérile |
Blanc | |
Oui | |
Polypropylène, polyester | |
Standard | |
FFP2 |