Learn More
FMOC-L-isoleucine, 99 %, ACROS Organics™
Code produit. 10125110
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau FMOC-L-Isoleucine
Point de fusion 146°C to 149°C
Note relative au nom 99%
CAS 71989-23-6
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule moléculaire C21H23NO4
Spectre IR Authentic
Formule linéaire FMOC-NHCH(COOH)CH(CH3)C2H5
Numéro MDL MFCD00037125
Conditionnement Flacon en verre
Synonyme fmoc-ile-oh, fmoc-l-isoleucine, n-fmoc-l-isoleucine, fmoc-l-ile-oh, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-isoleucine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-isoleucine, fmoc-ile, fmoc-l-ile, 2s,3s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-methylpentanoic acid, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-isoleucine
Clé InChI QXVFEIPAZSXRGM-DJJJIMSYSA-N
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Nom IUPAC Acide (2S,3S)-2-(9H-fluorén-9 -ylméthoxycarbonylamino)-3-méthylpentanoïque
Rotation spécifique -11° to -13° (20°C, 589nm) (c=1, DMF)
Poids moléculaire (g/mol) 353.42
CID PubChem 2724629
Poids de la formule 353.42
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Conditions de rotation spécifiques - 12.00 (20.00°C c=1,DMF)
Quantité 2.5 g
Forme physique Poudre cristalline fine