Learn More
Flutriafol, Honeywell Fluka™
Marque: Honeywell Fluka R1751-100MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Flutriafol | |
≤ 100% | |
α-(2-fluorophenyl)-α-(4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol; (RS)-2,4'-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzhydryl alcohol | |
130°C | |
100 mg |
76674-21-0 | |
8155287 | |
301.29 g/mol | |
Blanc |