Learn More
BRAND™ Entonnoirs en PP à stries intérieures
Des cannelures externes permettent à l’air de s’échapper pendant la filtration.
Marque: BRAND™ 148215
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PP pour une bonne résistance chimique
- Pour filtration rapide
- Coudés à 60°
Spécification
45 mm | |
PP | |
Translucides | |
44 mm | |
Entonnoir |
5 mm | |
60deg; | |
Filtration rapide | |
20/boîte |