Learn More
Ismatec™ Tubulure à 2 arrêts HCA F-5500-A Fluran™
Tubulure à 2 arrêts spécifique pour les acides concentrés et les solvants corrosifs. La tubulure à 2 arrêts HCA F-5500-A Fluran™ Ismatec™ nécessite une tubulure d’extension sur les côtés aspiration et décharge.
144.00€ - 221.00€
Spécification
Type de produit | Tubulure à 2 arrêts |
---|---|
Certifications/Conformité | FDA 21 CFR175.300 |
Matériau | Fluran F-5500-A |
Longueur totale (métrique) | 18 cm |
Épaisseur (métrique) | 0,92 mm |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10296702
|
Ismatec™
SC0136 |
Dia. int. : 1,02 mm, Dia. ext. : 2,86 mm | Acides concentrés et solvants corrosifs. Cassettes CA. |
190.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10656133
|
Ismatec™
SC0133 |
D.I. de 0,64 mm, D.E. de 2,48 mm | Acides concentrés et solvants corrosifs. Cassettes CA. | ||||||
10685363
|
Ismatec™
SC0146 |
D.I. de 2,79mm, D.E. de 4,63mm | Acides concentrés et solvants corrosifs. Cassettes CA. |
221.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10165022
|
Ismatec™
SC0132 |
Dia .int. de 0,51 mm, dia. ext. de 2,35 mm | Acides concentrés et solvants corrosifs.Cassettes CA. |
190.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10444772
|
Ismatec™
SC0140 |
Dia .int. de 1,52 mm, dia. ext. de 3,36 mm | Acides concentrés et solvants corrosifs.Cassettes CA. |
190.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15319760
|
Ismatec™
SC0135A |
Dia. int. de 0,89mm, dia. ext. de 2,73 mm | Pour cassettes CA |
190.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Grande résistance chimique.
- Faible perméabilité aux gaz.
- Vaste plage de températures.
- Durée de vie limitée.
- Ne doit pas être utilisée pour les denrées alimentaires, les boissons et les médicaments.
- Applications
- Acides : excellente
- Solutions alcalines : excellente
- Solvants : limitée
- Pression : déconseillée
- Vide : bonne
- Milieux visqueux : Bon
- Milieux stériles : Foire
- Stérilisation : Non recommandé.
Specifications
Tubulure à 2 arrêts | |
Fluran F-5500-A | |
0,92 mm | |
12 pièces/boîte. | |
Noir | |
204°C |
FDA 21 CFR175.300 | |
18 cm | |
-31deg;C | |
CO2 38, O2 14, N2 5 | |
Bon |