Learn More
Molecular Probes™ FluoSpheres™ Sulfate-Modified Microspheres, 0.02–4.0 μm
Réalisez la cytométrie en flux, la microscopie, l’HTS et l’HCS avec nos microsphères au sulfate modifié FluoSpheres, disponibles dans différents diamètres de microbilles.
572.00€ - 596.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) à l’abri de la lumière. |
---|---|
À utiliser avec (application) | Analyse cellulaire |
Matériau | Polystyrène |
Type de produit | Microsphère |
Gamme de produits | FLUOSPHERES™ |
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11534856
|
Molecular Probes™
F8851 |
Couleur rouge | 1 μm |
586.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11574856
|
Molecular Probes™
F8858 |
Rouge | 4 μm |
594.00€
2mL |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11514856
|
Molecular Probes™
F8845 |
Jaune-vert | 0,02 μm |
596.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11524856
|
Molecular Probes™
F8848 |
Jaune-vert | 0,20 μm |
590.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11544856
|
Molecular Probes™
F8852 |
Jaune-vert | 1 μm |
590.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11554856
|
Molecular Probes™
F8853 |
Jaune-vert | 2 μm |
572.00€
2mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11584856
|
Molecular Probes™
F8859 |
Jaune-vert | 4 μm |
594.00€
2mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Réalisez facilement la cytométrie en flux, la microscopie, l’HTS, l’HCS et d’autres applications de laboratoire en utilisant notre vaste sélection de microsphères au sulfate modifié FluoSpheres. Ces microsphères peuvent être utilisées dans l’adsorption passive ou le couplage actif et covalent de protéines, d’acides nucléiques et de biomolécules pour les applications de capture de particules.
Les microsphères FluoSphere au sulfate modifié sont chargées avec nos colorants fluorescents exclusifs, ce qui en fait les microsphères les plus lumineuses disponibles. Comme les molécules de colorants fluorescents sont contenues dans chaque microsphère en PS au lieu de ne se trouver qu’à leur surface, les molécules de colorants sont protégées contre de nombreux effets environnementaux qui provoquent l’extinction ou le photoblanchiment des fluorophores exposés. La stabilité, l’uniformité et la reproductibilité des microsphères FluoSpheres, ainsi que leur vaste sélection de couleurs, en font les outils préférés pour la recherche et les tests de diagnostic qui utilisent la fluorescence.
Les microsphères FluoSpheres au sulfate modifié sont des particules relativement hydrophobes qui absorbent de manière passive et presque irréversible quasiment toutes les protéines, notamment l’albumine, les IgG, l’avidine et la streptavidine.
Applications clés des microsphères au sulfate modifié FluoSpheres
• Étalonnage des instruments (cytométrie en flux, microscopie, HTS, HCS)
• Tests de flux (microfluides, flux sanguin, flux d’eau et flux d’air)
• Traceurs de biologie cellulaire (différenciation cellulaire et traçage cellulaire)
• Immunodosages (tests d’agglutination, ELISA, capture de particules et réactifs de contraste)
Caractéristiques des microsphères au sulfate modifié FluoSphères pour F8845, F8848, F8852, F8853 et F8859 :
• Étiquette (excitation / émission) : vert jaune (505 / 515)
• Diamètres nominaux des microbilles : 0,02, 0,2, 1,0, 2,0 et 4,0 µm
• Surface de couplage : sulfate
• Matières solides : 2 %
Caractéristiques des microsphères au sulfate modifié FluoSpheres pour F8851 et F8858 :
• Rouge (580 / 605)
• Diamètres nominaux des microbilles : 1,0, 4,0 µm
• Surface de couplage : sulfate
• Matières solides : 2 %
Les microsphères fluorescentes FluoSpheres sont potentiellement plus sensibles que les méthodes colorimétriques dans la plupart, sinon tous, des principaux systèmes de tests de diagnostic basés sur les microsphères actuellement utilisés, y compris les tests d’agglutination par microsphère, les tests de séparation par filtres, les méthodes ELISA de capture de particules et les techniques sandwich à deux particules.
Les microsphères au sulfate modifié FluoSpheres (également appelées microbilles de latex ou particules de latex) sont fabriquées à l’aide de polystyrène ultra-propre de haute qualité et sont chargées avec plusieurs de nos colorants exclusifs pour créer des microbilles hautement fluorescentes présentant généralement pas ou peu de signes de photoblanchiment, même lorsqu’elles sont excitées par l’illumination intense requise pour la microscopie par fluorescence. Toutes les précautions possibles sont prises tout au long du processus de fabrication pour s’assurer que les microparticules sont exemptes d’agents contaminants. Le produit final est vendu sous forme de suspension dans de l’eau ultrapure, dans la plupart des cas contenant 2 mM d’azoture ou 0,02 % de thimérosal comme conservateur.
D’autres modifications de surface sont disponibles pour faciliter le couplage de diverses molécules et protéines à la surface de la microbille, y compris les microsphères FluoSpheres au carboxylate et aux amines modifiés.
Sélection de microsphères non colorées
Nous proposons également des centaines de choix de microsphères exemptes de surfactant ultra-propres pour les applications de recherche et commerciales.
Microsphères personnalisées
Nous préparons des microsphères personnalisées sur demande. Par exemple, les microbilles au sulfate modifié FluoSpheres peuvent être préparées avec des intensités inférieures à celles de notre sélection standard, une caractéristique attrayante dans certaines applications multicolores. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous garantissons la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Spécification
Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) à l’abri de la lumière. | |
Polystyrène | |
FLUOSPHERES™ | |
Sulfate |
Analyse cellulaire | |
Microsphère | |
Température ambiante |