Learn More
Molecular Probes™ FluoSpheres™ Size Kit #2, Carboxylate-modified Microspheres, yellow-green fluorescent (505/515), 2% solids, six sizes
Kit de tailles de microsphères modifiées au carboxylate taille FluoSpheres™ nº2, fluorescent jaune-vert (505/515), 2 % de solides, six tailles
Marque:  Molecular Probes™ F8888
1077.68 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10164522
  • 1418.00€ / 1 kit
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les microsphères (également appelées microbilles de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la gamme de tailles colloïdales formées à partir d’un polymère amorphe tel que du polystyrène. Nos microbilles Molecular Probes™ FluoSpheres™ sont fabriquées à l’aide de polystyrène ultra-propre de haute qualité et sont chargées avec plusieurs de nos colorants exclusifs pour créer des microbilles hautement fluorescentes présentant généralement pas ou peu de signes de photoblanchiment, même lorsqu’elles sont excitées par l’illumination intense requise pour la microscopie par fluorescence. Ce kit de tailles FluoSpheres™ fournit 1 ml de chacune des dimensions 0,02, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 et 2,0 μm.
™ Caractéristiques de la microsphère FluoSpheres
  • Marquage (Ex / Em) : Jaune-vert fluorescent (505/515)
  • Diamètre nominal de la microbille : 0,02, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 2,0 μm
  • Surface de couplage : Carboxylate
  • Solides : 2 %
    Spécifications des diverses surfaces de couplage FluoSpheres™
  • Les microbilles modifiées au carboxylate FluoSpheres™ affichent une densité élevée d’acides carboxyliques pendants sur leur surface, ce qui les rend compatibles au couplage covalent des protéines et d’autres biomolécules contenant des amines à l’aide de réactifs carbodiimide hydrosolubles, tels que l’EDAC.
  • Les microbilles de sulfate FluoSpheres™ sont des particules relativement hydrophobes qui absorbent de manière passive et presque irréversible quasiment toutes les protéines, notamment l’albumine, les IgG, l’avidine et la streptavidine.
  • Les microbilles en aldéhyde-sulfate FluoSpheres™ présentent des groupes d’aldéhydes de surface ajoutés, conçus pour réagir avec les protéines et d’autres amines dans des conditions très douces.
  • Les microbilles d’amine modifiée FluoSpheres™ peuvent être couplées à une grande variété de molécules réactives à l’amine, notamment les esters succinimidyliques et isothiocyanates d’haptènes et les médicaments ou les acides carboxyliques de protéines, à l’aide d’un carbodiimide soluble dans l’eau.
    Principales applications des microsphères
  • Étalonnage d’instruments (cytométrie en flux, microscopie, HTS, HCS)
  • Analyse de flux (microfluidique, flux sanguin, flux d’eau et flux d’air)
  • Traceurs de biologie cellulaire (différenciation cellulaire et traçage cellulaire)
  • Immunodosages (tests d’agglutination, ELISA, capture de particules et réactifs de contraste)
    Options de microsphères fluorescentes FluoSpheres™
    Parmi notre offre complète de produits de microsphères fluorescentes, les microbilles sont présentées avec ces variations :
  • Dix couleurs fluorescentes
  • Diamètres nominaux de microbille : 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 10,0 μm et 15,0 μm
  • Quatre modifications de surface pour le couplage des protéines : carboxylate, sulfate, aldéhyde-sulfate, amine
  • Les microsphères qui sont en outre pré-couplées de streptavidine, de NeutrAvidin, de biotine, d’europium et de platine
    Options de microsphères non colorées
    Nous proposons également des centaines d’options pour les microsphères sans surfactant UltraClean™ à des fins de recherche ou commerciales.
    Nous concevons des microsphères personnalisées
    Nous préparons des commandes personnalisées sur demande. Par exemple, les microbilles FluoSpheres™ peuvent être préparées avec des intensités inférieures à celles de notre sélection standard, une caractéristique attrayante dans certaines applications multicolores. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous garantissons la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
    Pour usage à des fins de recherche uniquement. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spécification
    Spécification
    Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) à l’abri de la lumière.
    Polystyrène
    FLUOSPHERES™
    Température ambiante
    0,02, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2
    Jaune-vert
    Microsphère au carboxylate modifié
    1 mL/each
    Carboxylate